Learn More
3-Méthyl-4-nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11322046
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11322046
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L03163.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2581-34-2 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
3-Methyl-4-nitrophenol is a biochemical used in the preparation of phosphorothioamidate analogues as antimalarial agents. 3-methyl-4-nitrophenol has anti-androgenic activity. PNMC significantly inhibits basal and hCG-stimulated testosterone production in rats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Méthyl-4-nitrophénol est une substance biochimique utilisée dans la préparation d’analogues phosphorothioamidate en tant qu’agents antipaludiques. Le 3-méthyl-4-nitrophénol a une activité anti-androgène. Le PNMC inhibe significativement la production de testostérone basale et stimulée par l’hCG chez les rats.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1,34 g/L).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2581-34-2
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Numéro MDL MFCD00007333
Clé InChI PIIZYNQECPTVEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitro-m-cresol, 4-nitro-3-cresol, 4-nitro-3-methylphenol, 2-nitro-5-hydroxytoluene, 5-hydroxy-2-nitrotoluene, phenol, 3-methyl-4-nitro, 4-nitro-5-methylphenol, m-cresol, 4-nitro, p-nitro-m-cresol, 4-nitro-1-hydroxy-3-methylbenzene
CID PubChem 17412
ChEBI CHEBI:38683
Nom IUPAC 3-méthyl-4-nitrophénol
SMILES CC1=CC(O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-4-nitrophenol
Point de fusion 126°C to 130°C
Odeur Phenol-like
Quantité 25 g
Beilstein 1868105
Informations sur la solubilité Soluble in water(1.34g/L).
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 98%