missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alcool 3-méthyl-5-(trifluorométhyl)benzylique, 97 %, Thermo Scientific™

Code produit. 15428565
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15428565

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33655.MD

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 116070-38-3
Formule moléculaire C9H9F3O
Poids moléculaire (g/mol) 190.17
Numéro MDL MFCD01631605
Clé InChI ZGZONWVUWCPMJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-5-trifluoromethyl benzyl alcohol, 3-methyl-5-trifluoromethyl phenyl methanol, acmc-2099rt, 3-trifluoromethyl-5-methylbenzyl alcohol, 3-methyl-5-trifluoromethyl benzenemethanol, 5-methyl-3-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol
CID PubChem 2775612
Nom IUPAC [3-méthyl-5-(trifluorométhyl)phényl]méthanol
SMILES CC1=CC(CO)=CC(=C1)C(F)(F)F

Spécification

Nom chimique ou matériau 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Indice de réfraction 1.465
Quantité 250 mg
Poids de la formule 190.17
Pourcentage de pureté 97%
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis