Learn More
3-Methyl-L-histidine, MedChemExpress
Code produit. 16469386
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Code produit. 16469386
Marque: Medchem Express HYW017007
MedChemExpress 3-Methyl-L-histidine is a biomarker for meat consumption, especially chicken. It is also a biomarker for the consumption of soy products.
3-Methyl-L-histidine is a biomarker for meat consumption, especially chicken. It is also a biomarker for the consumption of soy products.
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-L-histidine
CAS 368-16-1
Couleur White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H11N3O2
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (591.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@@H](N)CC1=CN=CN1C
Poids moléculaire (g/mol) 169.18
Quantité 100 mg
Poids de la formule 169.18
Pourcentage de pureté 99.49%
Qualité Research
Forme physique Solide
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.