Learn More
Chlorhydrate d'acide 3-[méthyl(pentyl)amino]propanoïque, Mikromol™
Code produit 30050353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050353 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050353 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1326.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate d'acide 3-[méthyl(pentyl)amino]propanoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride
CAS 625120-81-2
Noms d’analytes ou de composants 3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic Acid Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H19 N O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Ibanic acid hydrochloride, 3-(N-Methyl-N-pentylamino)propionic Acid hydrochloride, beta-Alanine, N-methyl-N-pentyl-, hydrochloride (1:1), beta-Alanine, N-methyl-N-pentyl-, hydrochloride (9CI), N-Methyl-N-pentyl-beta-alanine hydrochloride, Ibandronate Related Compound A as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H
SMILES Cl.CCCCCN(C)CCC(=O)O
Nom IUPAC ácido 3-[metil(pentil)amino]propanoico;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 209.71
Quantité 25 mg
Poids de la formule 209,1183 g/mol