Learn More
3-méthylbenzène-1,2-diamine, 97 %
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Methylbenzene-1, 2-diamine |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule linéaire | CH3C6H3(NH2)2 |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 122.17 |
| Pourcentage de pureté | 97% |