Learn More
3-Methylbenzenethiol, 95%
Code produit. 10280060 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10280060
Marque: Thermo Scientific Acros 421270010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 108-40-7 | C7H8S | 124.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-40-7
Formule moléculaire C7H8S
Poids moléculaire (g/mol) 124.20
Numéro MDL MFCD00004843
Clé InChI WRXOZRLZDJAYDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-thiocresol, m-toluenethiol, 3-methylthiophenol, 3-thiocresol, benzenethiol, 3-methyl, m-methylbenzenethiol, m-methylthiophenol, 3-mercaptotoluene, m-tolylmercaptan, m-mercaptotoluene
CID PubChem 7930
Nom IUPAC 3-methylbenzene-1-thiol
SMILES CC1=CC=CC(S)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbenzenethiol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0440g/mL
Point d’ébullition 77.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 72°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4SH
Indice de réfraction 1.5742 to 1.5772
Quantité 1 g
Merck Index 15,9478
Gravité spécifique 1.044
Poids de la formule 124.21
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • m-Toluenethiol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.