Learn More
3-Méthylbenzophénone, Mikromol™
Code produit 17922076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17922076 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17922076 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0001.13
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-méthylbenzophénone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbenzophenone
CAS 643-65-2
Noms d’analytes ou de composants 3-Methylbenzophenone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H12 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 3-Methylbenzophenone
Formule InChI InChI=1S/C14H12O/c1-11-6-5-9-13(10-11)14(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3
SMILES Cc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC (3-méthylphényl)-phénylméthanone
Poids moléculaire (g/mol) 196.24
Quantité 100 mg
Poids de la formule 196,0888 g/mol