Learn More
Chlorure de 3-méthylbenzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11469692
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11469692
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10784.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 620-19-9 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
3-Methylbenzyl chloride is used as an organic light-emitting diode and as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 3-méthylbenzyle est utilisé comme une diode électroluminescente organique et comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 620-19-9
Formule moléculaire C8H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 140.61
Numéro MDL MFCD00000909
Clé InChI LZBOHNCMCCSTJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methylbenzene, m-xylyl chloride, 3-methylbenzylchloride, alpha-chloro-m-xylene, m-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methyl-benzene, m-chloromethyl toluene, 3-chloromethyl toluene, benzene, 1-chloromethyl-3-methyl
CID PubChem 12102
Nom IUPAC 1-(chlorométhyle)-3-méthylbenzène
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbenzyl chloride
Point d’ébullition 195°C to 196°C
Point d’éclair 75°C (167°F)
Odeur Pungent
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2040357
Merck Index 14,10091
Poids de la formule 140.61
Pourcentage de pureté 98%