Learn More
3-Méthylbut-2-ényl formate, Thermo Scientific™
Code produit. 10533222
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 10533222
Marque: Thermo Scientific Maybridge RDP00092DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 68480-28-4
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Numéro MDL MFCD00036614
Clé InChI ZCROFVOAWLRGFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme prenyl formate, 2-buten-1-ol, 3-methyl-, formate, unii-77xfk1mol6, 2-buten-1-ol, 3-methyl-, 1-formate, 3-methylbut-2-en-1-yl formate, 77xfk1mol6, formic acid, 3-methyl-2-butenyl ester, prenylformiat, 3-methyl but-2-enyl formate, 3-methyl-2-butenyl formate #
CID PubChem 110373
SMILES CC(C)=CCOC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbut-2-enyl formate
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire (CH3)2C=CHCH2OCHO
Quantité 1 g
Nom IUPAC 3-méthylbut-2-en-1-yl formate
Poids de la formule 114.14
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique