Learn More
3-Méthylcatéchol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11479433
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11479433
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12324.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 488-17-5 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
Used in organic synthesis. Used for the synthesis of antibacterial agent, antioxidants, As a polymer inhibitor, stabilizer, flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Used in organic synthesis. Utilisée pour la synthèse d’agents antibactériens, d’antioxydants, d’inhibiteur de polymère, de stabilisateur, de saveurs.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 488-17-5
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.139
Numéro MDL MFCD00016435
Clé InChI PGSWEKYNAOWQDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylcatechol, 2,3-dihydroxytoluene, 3-methylpyrocatechol, 1,2-benzenediol, 3-methyl, 2,3-toluenediol, dihydroxytoluene, pyrocatechol, 3-methyl, catechol, 3-methyl, 1,2-dihydroxy-3-methylbenzene, 3-methyl-1,2-benzenediol
CID PubChem 340
ChEBI CHEBI:18404
Nom IUPAC 3-méthylbenzène-1,2-diol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylcatechol
Point de fusion 62°C to 68°C
Point d’ébullition 241°C
Point d’éclair 140°C (284°F)
Quantité 25 g
Beilstein 774602
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 98%