Learn More
3-méthylheptane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15408949
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 15408949
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L12006.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 589-81-1 | C8H18 | 114.232 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 589-81-1
Formule moléculaire C8H18
Poids moléculaire (g/mol) 114.232
Numéro MDL MFCD00027244
Clé InChI LAIUFBWHERIJIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptane, 3-methyl, 2-ethylhexane, 3-methyl-heptane, 2-butylbutane, 3-methyl-heptan, heptane, 3-methyl-, r, acmc-20mdw0, 3-methyl-s-heptane, 3-methylheptane, acmc-1axq2
CID PubChem 11519
Nom IUPAC 3-Méthylheptane
SMILES CCCCC(C)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylheptane
Point de fusion -121°C
Densité 0.71
Point d’ébullition 118°C to 120°C
Point d’éclair 7°C (44°F)
Indice de réfraction 1.398
Quantité 1 g
Numéro UN UN1262
Beilstein 1730777
Poids de la formule 114.23
Pourcentage de pureté 97%