missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-méthylheptane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7045793
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.

Code produit. 15408949

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L12006.03

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.

CAS: 589-81-1 | C8H18 | 114.232 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 589-81-1
Formule moléculaire C8H18
Poids moléculaire (g/mol) 114.232
Numéro MDL MFCD00027244
Clé InChI LAIUFBWHERIJIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptane, 3-methyl, 2-ethylhexane, 3-methyl-heptane, 2-butylbutane, 3-methyl-heptan, heptane, 3-methyl-, r, acmc-20mdw0, 3-methyl-s-heptane, 3-methylheptane, acmc-1axq2
CID PubChem 11519
Nom IUPAC 3-Méthylheptane
SMILES CCCCC(C)CC

Spécification

Nom chimique ou matériau 3-Methylheptane
Point de fusion -121°C
Densité 0.71
Point d’ébullition 118°C to 120°C
Point d’éclair 7°C (44°F)
Indice de réfraction 1.398
Quantité 1 g
Numéro UN UN1262
Beilstein 1730777
Poids de la formule 114.23
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis