Learn More
Acide 3-méthylhexanoïque, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 15462172 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15462172 1 g 1g
15492172 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15462172 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456600010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 3780-58-3
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Clé InChI NZQMQVJXSRMTCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylcaproic acid, 3-methyl-hexanoic acid, hexanoic acid, 3-methyl, 3-methylhexylic acid, 3-methyl hexanoic acid, hexanoicacid,3-methyl, 3-methyl-2-hexanoic acid, 2-02-00-00298 beilstein handbook reference
CID PubChem 95315
Nom IUPAC Acide 3méthylhexanoïque
SMILES CCCC(C)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylhexanoic acid
Point d’ébullition 215.0°C to 216.0°C
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96.0 to max. 104% min. (Acid)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methylhexanoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.