Learn More
Acide 3-méthylhippopurique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7035732
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15490288
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53458.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27115-49-7 | C10H11NO3 | 193.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27115-49-7
Formule moléculaire C10H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 193.20
Numéro MDL MFCD00044399
Clé InChI YKAKNMHEIJUKEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylhippuric acid, m-methylhippuric acid, n-m-toluoyl glycine, m-toluric acid, n-3-methylbenzoyl glycine, 3-methylbenzoylglycine, glycine, n-3-methylbenzoyl, meta-methylhippuric acid, hippuric acid, m-methyl, 3-methyl hippuric acid
CID PubChem 99223
ChEBI CHEBI:68500
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylhippuric acid
Point de fusion 138°C to 140°C
Quantité 1 g
Nom IUPAC 2-[(3-méthylphényle)formamido]acide acétique
Poids de la formule 193.2
Pourcentage de pureté 97%