Learn More
3-Méthylphénol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324890
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324890 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324890 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DRECA15140300
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylphenol (m-Cresol)
CAS 108-39-4
Noms d’analytes ou de composants 3-Methylphenol (m-Cresol)
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C7 H8 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Metacresol, 3-Methylphenol, Amylmetacresol Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
SMILES Cc1cccc(O)c1
Nom IUPAC 3-méthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Quantité 500 mg
Poids de la formule 108,0575 g/mol