Learn More
(3-Méthylphényl)méthanethiol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10496482
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10496482
Brand: Thermo Scientific Maybridge TL00469DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 25697-56-7
Formule moléculaire C8H10S
Poids moléculaire (g/mol) 138.228
Numéro MDL MFCD00022075
Clé InChI PNAZUQUHTIOEHF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2801207
Nom IUPAC (3-méthylphényl)méthanethiol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CS
Specifications
Nom chimique ou matériau (3-Methylphenyl)methanethiol
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH3C6H4CH2SH
Quantité 1 g
Synonyme 3-methylphenyl methanethiol, 3-methylbenzyl mercaptan, m-methylbenzyl mercaptan, 3-methylbenzenemethanethiol, m-methylbenzylmercaptan, acmc-1cq7k, 3-methyl-benzenemethanethiol, benzenemethanethiol,3-methyl, benzenemethanethiol, 3-methyl, 3-methylphenyl methane-1-thiol
Poids de la formule 138.23
Pourcentage de pureté 95%