Learn More
3-acide méthylsalicylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7046696
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11372787
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L15825.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 83-40-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
3-Methylsalicylic acid was used in the synthesis of 8-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazin-4-one, 7-hydroxy-8-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazin-4-one, (R)-, (S)- and (RS)-hydroxymethylmexiletine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide-3 méthylsalicylique a été utilisé dans la synthèse des 8-méthyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazine-4-un, 7-hydroxy-8-méthyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazine-4-un, (R)-, (S)- et (RS)-hydroxyméthylmexiletine.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme, l’éther et l’eau (chaude).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-40-9
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00002448
Clé InChI WHSXTWFYRGOBGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylsalicylic acid, hydroxytoluic acid, o-cresotic acid, o-cresotinic acid, cresotic acid, o-homosalicylic acid, 2-hydroxy-m-toluic acid, 2,3-cresotinic acid, cresotinic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl
CID PubChem 6738
ChEBI CHEBI:20141
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-3-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC=CC(C(O)=O)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylsalicylic acid
Point de fusion 163°C to 167°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 2086811
Merck Index 14,2581
Informations sur la solubilité Soluble in Alcohol,Chloroform,Ether and Water (hot).
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99%