Learn More
3-méthylstyrène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15274258 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15274258
Marque: Thermo Scientific Acros 450870010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 100-80-1 | C9H10 | 118.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-80-1
Formule moléculaire C9H10
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
Clé InChI JZHGRUMIRATHIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylstyrene, 3-vinyltoluene, 1-methyl-3-vinylbenzene, m-vinyltoluene, m-methylstyrene, benzene, 1-ethenyl-3-methyl, styrene, m-methyl, m-methyl styrene, meta-methylstyrene, unii-ffk4i9430g
CID PubChem 7529
Nom IUPAC 1-ethenyl-3-methylbenzene
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylstyrene
Point de fusion -82°C to 81°C
Point d’ébullition 170.0°C to 171.0°C
Point d’éclair 51°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methylstyrene, 98%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.