Learn More
Acide 3-(Méthylsulfonylamino)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15409677
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15409677
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52895.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 148355-75-3 | C7H10BNO4S | 215.03 g/mol
Benzeneboronic acid mediates the ortho specific alpha hydroxyalkylation of phenols by aldehydes. The chemical itself can be used as a template for Diels-Alder reaction by forming linkage with a hydroxy diene and a hydroxy dieneophile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide benzèneboronique agit comme médiateur de l’alpha-hydroxyalkylation ortho-spécifique des phénols par les aldéhydes. Le produit chimique lui-même peut être utilisé comme modèle dans la réaction de Diels-Alder en formant une liaison avec un hydroxydiène et un diénophile hydroxy.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. À conserver au froid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 148355-75-3
Formule moléculaire C7H10BNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 215.03
Numéro MDL MFCD02179478
Clé InChI XUIQQIRLFMCWLN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylsulfonylamino phenylboronic acid, 3-methylsulfonamido phenylboronic acid, 3-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 3-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 3-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 3-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 3-methanesulfonamidophenylboronic acid, 3-methylsulphonylamino benzeneboronic acid, n-3-methanesulfonamidephenylboronic acid, 3-methylsulfonylamino benzeneboronic acid
CID PubChem 2773535
Nom IUPAC Acide [3-(méthanesulfonamido)phényl]boronique
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)NS(=O)(=O)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid
Point de fusion 90°C to 96°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.03
Pourcentage de pureté 97%