Learn More
3'-N-[[4-(acétylamino)phényl]sulfonyl]-3'-N-déméthylazithromycine, Mikromol™
Description
3'-N-[[4-(acétylamino)phényl]sulfonyl]-3'-N-déméthylazithromycine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3'-N-[[4-(acetylamino)phenyl]sulfonyl]-3'-N-demethylazithromycin |
| CAS | 612069-30-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3'-N-[[4-(acetylamino)phenyl]sulfonyl]-3'-N-demethylazithromycin |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C45 H77 N3 O15 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 3'-N-[[4-(acetylamino)phenyl]sulfonyl]-3'-N-demethylazithromycin, Azithromycin Related Compound H (USP), Azithromycin Imp. H (EP), Azithromycin USP Related Compound H, Azithromycin USP RC H, 1-Oxa-6-azacyclopentadecan-15-one, 11-[[3-[[[4-(acetylamino)phenyl]sulfonyl]methylamino]-3,4,6-trideoxy-beta-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-13-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-alpha-L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-2-ethyl-3,4,10-trihydroxy-3,5,6,8,10,12,14-heptamethyl-, (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-, Azithromycin Related Compound H, Azithromycin Impurity H, Azithromycin Impurity H |
| Formule InChI | InChI=1S/C45H77N3O15S/c1-15-34-45(11,55)38(51)28(6)47(12)23-24(2)21-43(9,54)40(26(4)37(27(5)41(53)61-34)62-35-22-44(10,58-14)39(52)29(7)60-35)63-42-36(50)33(20-25(3)59-42)48(13)64(56,57)32-18-16-31(17-19-32)46-30(8)49/h16-19,24-29,33-40,42,50-52,54-55H,15,20-23H2,1-14H3,(H,46,49)/t24-,25-,26+,27-,28-,29+,33+,34-,35+,36-,37+,38-,39+,40-,42+,43-,44-,45-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)S(=O)(=O)c4ccc(NC(=O)C)cc4)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O |
| Nom IUPAC | N-[4-[[(2S,3R,4S,6R)-2-[[(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-etil-3,4,10-trihidroxi-13-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-3,5,6,8,10,12,14-heptametil-15-oxo-1-oxa-6-azaciclopentadec-11-il]oxi]-3-hidroxi-6-metiloxan-4-il]-metilsulfamoil]fenil]acetamida |
| Afficher plus |