Learn More
3-(N-BOC-aminométhyl)-5-bromopyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11936461 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11936461
Marque: Thermo Scientific Acros 444060010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 943722-24-5 | C11H15BrN2O2 | 287.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 943722-24-5
Formule moléculaire C11H15BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 287.16
Clé InChI VZPOHASZICQBDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-n-boc-aminomethyl-5-bromopyridine, tert-butyl 5-bromopyridin-3-yl methylcarbamate, tert-butyl 5-bromopyridin-3-yl methyl carbamate, tert-butyl n-5-bromopyridin-3-yl methyl carbamate, 3-bromo-5-tert-butoxycarbonyl amino methyl pyridine, 3-boc-aminomethyl-5-bromopyridine, 5-bromo-3-boc-amino methyl pyridine, 5-bromo-3-n-tert-butyl carbamatomethylpyridine, 3-aminomethyl-5-bromopyridine, 3-boc protected
CID PubChem 46739290
Nom IUPAC N-[(5-bromopyridine-3-yl)méthyl]carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC(=CN=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(N-BOC-aminomethyl)-5-bromopyridine
Point de fusion 84.5°C to 86°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 287.16
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(N-BOC-Aminomethyl)-5-bromopyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.