Learn More
3-Nitro-4-(trifluorométhoxy)aniline, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15487998
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. Quantité unitSize
15487998 25 g 25g
15497998 100 g 100g
2 options
Code produit. 15487998
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H61456.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2822-50-6
Formule moléculaire C7H5F3N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 222.12
Numéro MDL MFCD03840207
Clé InChI QXIKEFNBFUHDHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitro-4-trifluoromethoxy aniline, 4-trifluoromethoxy-3-nitroaniline, benzenamine,3-nitro-4-trifluoromethoxy, 3-nitro-4-trifluoromethoxy-phenylamine, 5-amino-2-trifluoromethoxy nitrobenzene, pubchem4499, acmc-1cmet, 3-nitro-4-trifluormethoxy-aniline, 3-nitro-4-trifluoromethyloxy aniline, 3-nitro-4-trifluoromethoxy aniline #
CID PubChem 613694
Nom IUPAC 3-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
SMILES NC1=CC(=C(OC(F)(F)F)C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Densité 1.543 g/mL
Point d’ébullition 300°C (760 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.525
Quantité 25 g
Poids de la formule 222.12
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide