Learn More
3-Nitro-L-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15449468
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15449468
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63029.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19883-74-0 | C9H10N2O4 | 210.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19883-74-0
Formule moléculaire C9H10N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 210.19
Numéro MDL MFCD01860661
Clé InChI YTHDRUZHNYKZGF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-nitro-l-phenylalanine, s-2-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, l-3-nitrophenylalanine, 3-nitrophenylalanine, l-3-nitro phenylalanine, 2s-2-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, l-3-nitrophe, melphalan impurity 2, l-3-no2-phe-oh, ncistruc1_000602
CID PubChem 2761812
Nom IUPAC 2-amino-3-(3-nitrophényl)acide propanoïque
SMILES NC(CC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Specifica
Nom chimique ou matériau 3-Nitro-L-phenylalanine
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Poids de la formule 210.19
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato