Learn More
3-Nitro-L-phénylalanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7054651
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15449468
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63029.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19883-74-0 | C9H10N2O4 | 210.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19883-74-0
Formule moléculaire C9H10N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 210.19
Numéro MDL MFCD01860661
Clé InChI YTHDRUZHNYKZGF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-nitro-l-phenylalanine, s-2-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, l-3-nitrophenylalanine, 3-nitrophenylalanine, l-3-nitro phenylalanine, 2s-2-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, l-3-nitrophe, melphalan impurity 2, l-3-no2-phe-oh, ncistruc1_000602
CID PubChem 2761812
Nom IUPAC 2-amino-3-(3-nitrophényl)acide propanoïque
SMILES NC(CC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitro-L-phenylalanine
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Poids de la formule 210.19
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre