Learn More
3-nitro-L-tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081167
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11408853
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11018.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
3-Nitro-L-tyrosine is used as an indicator of the formation of peroxynitrite by NO-dependent oxidative damage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-nitro-L-tyrosine est utilisée comme indicateur de la formation de peroxynitrite due aux dommages oxydatifs dépendant de NO.
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement miscible), l’acide chlorhydrique 1N (50 mg/ml), une solution aqueuse acide, l’éthanol, le DMSO, le DMF et le PBS (pH 7,2) (∼2 mg/ml).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-44-3
Formule moléculaire C9H10N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 226.19
Numéro MDL MFCD00007123
Clé InChI FBTSQILOGYXGMD-MDOHGIEYNA-N
Synonyme 3-nitro-l-tyrosine, 3-nitrotyrosine, h-tyr 3-no2-oh, l-3-nitrotyrosine, tyrosine, 3-nitro, l-tyrosine, 3-nitro, meta-nitro-tyrosine, unii-7coy1ha6hk, tyrosine, 3-nitro-, l, 3-mononitrotyrosine
CID PubChem 65124
ChEBI CHEBI:44454
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitro-L-tyrosine
Point de fusion ∼230°C (decomposition)
Beilstein 2813157
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly miscible),1N hydrochloric acid (50mg/ml),acidic aqueous solution ,ethanol,DMSO,DMF and PBS (pH 7.2) (∽2mg/ml).
Quantité 5 g
Poids de la formule 226.19
Pourcentage de pureté 98%