Learn More
3-nitrobenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021313
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Code produit. 11480134
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13594.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 99-61-6 | C7H5NO3 | 151.121 g/mol
3-Nitrobenzaldehyde is used in the synthesis of other organic compounds, ranging from pharmaceuticals to plastic additives and intermediate for the processing of perfume and flavoring compounds and in the preparation of certain aniline dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-nitrobenzaldéhyde est utilisé dans la synthèse d’autres composés organiques, allant des produits pharmaceutiques aux additifs plastiques et intermédiaires pour le traitement des parfums et des composés aromatiques et pour la préparation de certains colorants aniline.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-61-6
Formule moléculaire C7H5NO3
Numéro MDL MFCD00007249
Clé InChI ZETIVVHRRQLWFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-nitro, 3-formylnitrobenzene, meta-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, m-nitro, 5-nitrobenzaldehyde, unii-g4o92ko71z, 3-nitro-benzaldehyde, ccris 1784, m-nitro-benzaldehyde
CID PubChem 7449
Nom IUPAC 3-nitrobenzaldéhyde
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzaldehyde
Point de fusion 57°C to 59°C
Point d’ébullition 164°C (23 mmHg)
Quantité 250 g
Beilstein 386795
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,6587
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C=O
Poids moléculaire (g/mol) 151.121
Poids de la formule 151.12
Pourcentage de pureté 99%