Learn More
3-Nitrobenzotrifluorure, Mikromol™
Description
3-nitrobenzotrifluorure
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Nitrobenzotrifluoride |
| CAS | 98-46-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-Nitrobenzotrifluoride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H4 F3 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 3-Nitrobenzotrifluoride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)11(12)13/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 1-nitro-3-(trifluorométhyl)benzène |
| Afficher plus |