Learn More
alcool 3-nitrobenzyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11430750
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11430750
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044445.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 619-25-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
3-Nitrobenzyl alcohol is the best substrate for cytosolic alcohol dehydrogenase. 3-Nitrobenzyl alcohol was employed as matrix during fast-atom bombardment mass spectrometry. It was used in isolation of palmitylated peptide fragment from bovine rhodopsin and its characterization by mass spectrometry. It has been used as a liquid matrix for fast atom bombardment[1] and matrix-assisted laser desorption ionization. In electrospray ionization 3-NBA is doped into low surface tension spray solvents to increase analyte charging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-25-0
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.137
Numéro MDL MFCD00007273
Clé InChI CWNPOQFCIIFQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrobenzyl alcohol, 3-nitrophenyl methanol, m-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-nitro, benzyl alcohol, m-nitro, 3-nitrobenzenemethanol, unii-f829x990iv, ccris 7971, 3-nitrophenyl methan-1-ol, 3-nitrobenzylalcohol
CID PubChem 69267
Nom IUPAC (3-nitrophényl)méthanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrobenzyl alcohol
Point de fusion 29°C to 33°C
Couleur Jaune
Densité 1.300 g/mL
Point d’ébullition 175°C to 180°C (3 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.573
Quantité 1 g
Beilstein 2044769
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Nitrobenzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3-Nitrobenzyl alcohol