Learn More
3-Nitrophényl éthyl(méthyl)carbamate, Mikromol™
Code produit 17914376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17914376 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17914376 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1497.090025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-Nitrophényl éthyl(méthyl)carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
CAS 1346242-31-6
Noms d’analytes ou de composants 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H12 N2 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-nitrophenyl ester, 3-Nitrophenyl Ethyl(methyl)carbamate
Formule InChI InChI=1S/C10H12N2O4/c1-3-11(2)10(13)16-9-6-4-5-8(7-9)12(14)15/h4-7H,3H2,1-2H3
SMILES CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC (3-nitrophényl) N-éthyl-N-méthylcarbamate
Poids moléculaire (g/mol) 224.21
Quantité 25 mg
Poids de la formule 224,0797 g/mol