Learn More
Acide 3-nitrophtalique, Mikromol
Code produit 30459978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30459978 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459978 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3641.300025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 3-nitrophtalique, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrophthalic Acid
CAS 603-11-2
Noms d’analytes ou de composants 3-Nitrophthalic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H5 N O6
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-nitro- (9CI, ACI), 3-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid (ACI), Phthalic acid, 3-nitro- (6CI, 7CI, 8CI), 3-Nitrophthalic acid, m-Nitrophthalic acid, NSC 3120, o-Nitrophthalic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES OC(=O)c1cccc(c1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC acide 3-nitrophtalique
Poids moléculaire (g/mol) 211.13
Quantité 25 mg
Poids de la formule 211,0117 g/mol