Learn More
3-Nitropyridine, Mikromol™
Code produit 30050313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050313 100 mg 100mg
30049163 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050313 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0553.11
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-Nitropyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Nitropyridine
CAS 2530-26-9
Noms d’analytes ou de composants 3-Nitropyridine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H4 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Pyridine, 3-nitro-, 3-Nitropyridine, 5-Nitropyridine, Nicotinic Acid Impurity H
Formule InChI InChI=1S/C5H4N2O2/c8-7(9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccnc1
Nom IUPAC 3-nitropyridine
Poids moléculaire (g/mol) 124.1
Quantité 100 mg
Poids de la formule 124,0273 g/mol