Learn More
Acétate de 3-oxoandrost-4-én-17β-yle (acétate de testostérone), Mikromol™
Description
Acétate de 3-oxoandrost-4-én-17β-yle (acétate de testostérone)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Testosterone Acetate |
| CAS | 1045-69-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Testosterone Acetate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C21 H30 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Testosterone Imp. E (EP), Testosterone Isocaproate Imp. B (EP), Testosterone Propionate Imp. A (EP), Testosterone Acetate, 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl Acetate, (17beta)-17-(Acetyloxy)androst-4-en-3-one, Testosterone acetate, 17-O-Acetyltestosterone, 17beta-Acetoxy-4-androsten-3-one, 17beta-Acetoxy-Delta4-androsten-3-one, 17beta-Acetoxyandrost-4-ene-3-one, 17beta-Acetoxytestosterone, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one acetate, 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one-17beta-acetate, 3-Oxoandrost-4-en-17beta-yl acetate, 4-Androsten-17beta-ol-3-one 17-acetate, Aceto-sterandryl, Aceto-testoviron, Amolisin, Androst-4-en-17beta-ol-3-one acetate, Androtest A, Deposteron, Farmatest, NSC 523836, Perandrone A, SKF 5647, Testosterone 17-acetate, Testosterone Impurity E, Testosterone Isocaproate Impurity B, Testosterone Propionate Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H30O3/c1-13(22)24-19-7-6-17-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)18(16)9-11-21(17,19)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nom IUPAC | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Afficher plus |