Learn More
Propanoate de 3-oxoandrosta-1,4-diène-17bêta-yle, Mikromol™
Code produit 18003430
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18003430 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18003430 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0897.04
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Propanoate de 3-oxoandrosta-1,4-dien-17bêta-yle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Oxoandrosta-1,4-dien-17beta-yl Propanoate
CAS 977-32-2
Noms d’analytes ou de composants 3-Oxoandrosta-1,4-dien-17beta-yl Propanoate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C22 H30 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Testosterone Propionate Imp. D (EP), 3-Oxoandrosta-1,4-dien-17beta-yl Propanoate, Testosterone Propionate Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C22H30O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h9,11,13,16-19H,4-8,10,12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
SMILES CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nom IUPAC [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] propanoato
Poids moléculaire (g/mol) 342.47
Quantité 50 mg
Poids de la formule 342.2195 g/mol