Learn More
3-Oxobutanamide (acétylacétamide), Mikromol™
Code produit 17957774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17957774 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17957774 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1093.01
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-Oxobutanamide (acétylacétamide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetoacetamide
CAS 5977-14-0
Noms d’analytes ou de composants Acetoacetamide
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C4 H7 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Acesulfame Potassium Imp. A (EP), Acesulfame Imp. A (EP), 3-Oxobutanamide, Acetylacetamide, Acetoacetamide, Acesulfame Potassium Impurity A, Acesulfame Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C4H7NO2/c1-3(6)2-4(5)7/h2H2,1H3,(H2,5,7)
SMILES CC(=O)CC(=O)N
Nom IUPAC 3-oxobutanamide
Poids moléculaire (g/mol) 101.1
Quantité 100 mg
Poids de la formule 101,0477 g/mol