Learn More
Ester pinacolique d’acide 3-(p-toluènesulfonylamino)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11382239
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11382239
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H27236.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 796061-08-0
Formule moléculaire C19H24BNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 373.274
Numéro MDL MFCD05663863
Clé InChI RGAZOXRZFCGICF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl benzenesulfonamide, 3-toluene-4-sulfonylamino phenylboronic acid, pinacol ester, 3-p-toluenesulfonylamino phenylboronic acid pinacol ester, 3-p-toluenesulfonylamino benzeneboronic acid pinacol ester, 3-toluene-4-sulfonylamino phenylboronic acid pinacol ester, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-p-tolueneulfonamide, 3-toluene-4-sulfonylamino phenylboronic acid,pinacol ester, 3-toluene-4-sulfonylamino phenyl boronic acid, pinacol ester
CID PubChem 16217721
Nom IUPAC 4-méthyl-N-[3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]benzènesulfonamide
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)NS(=O)(=O)C3=CC=C(C=C3)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(p-Toluenesulfonylamino)benzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 164°C to 168°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 373.27
Pourcentage de pureté 97%