Learn More
3-(pentafluorothio)-DL-phénylalanine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15496197
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15496197
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33386.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1266124-50-8
Formule moléculaire C9H10F5NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 291.236
Numéro MDL MFCD16652445
Clé InChI VZQSFTLJODGXCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pentafluorothio-dl-phenylalanine, 3-pentafluorosulfur-dl-phenylalanine, 2-amino-3-3-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl propanoic acid
CID PubChem 66523497
Nom IUPAC acide 2-amino-3-[3-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)phényl]propanoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(F)(F)(F)(F)F)CC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Pentafluorothio)-DL-phenylalanine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 291.24
Pourcentage de pureté 97%