Learn More
3-Penten2-one, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7046074
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11397846
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13031.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 625-33-2 | C5H8O | 84.118 g/mol
3-Penten-2-one
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-pentène-2-one
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Conserver à température ambiante. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les bases, les agents réducteurs et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-33-2
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.118
Numéro MDL MFCD00009290
Clé InChI LABTWGUMFABVFG-ONEGZZNKSA-N
Synonyme z-pent-3-en-2-one, unii-w8xx21whyc, z-3-penten-2-one, w8xx21whyc, 3-penten-2-one, 3z-pent-3-en-2-one, 3-penten-2-one, z, cis-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, cis
CID PubChem 637920
Nom IUPAC (E)-pent-3-en-2-one
SMILES CC=CC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Penten-2-one
Densité 0.862
Point d’ébullition 119°C to 121°C
Point d’éclair 21°C (69°F)
Odeur Pungent, Makes Eyes Water
Indice de réfraction 1.4355
Quantité 1 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 1633505
Informations sur la solubilité Slightly soluble in Water
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique