Learn More
formate de 3-pentyle, 94 %
Code produit. 11468947
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11468947
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20566.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58368-67-5
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00049220
Clé InChI YMJOAYHERILFIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pentyl formate, acmc-1b22e, formic acid 1-ethylpropyl ester
CID PubChem 13878880
Nom IUPAC pentan-3-yl formate
SMILES CCC(CC)OC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Pentyl formate
Densité 0.873
Point d’ébullition 116°C to 118°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3272
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 94%