Learn More
3-Pentyn-,1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15448809
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15448809
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L02951.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10229-10-4 | C5H8O | 84.118 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10229-10-4
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.118
Numéro MDL MFCD00002956
Clé InChI IDYNOORNKYEHHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pentyn-1-ol, 3-pentynol, acmc-1bxad
CID PubChem 66295
Nom IUPAC pent-3-yn-1-ol
SMILES CC#CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Pentyn-1-ol
Densité 0.912
Point d’ébullition 154°C to 157°C
Point d’éclair 54°C (129°F)
Odeur Recognizable
Formule linéaire CH3C≡CCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.456
Quantité 1 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1735967
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 98%