Learn More
Chlorure de 3-phénoxybenzyle, Mikromol™
Description
Chlorure de 3-phénoxybenzyle
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Phenoxybenzyl Chloride |
| CAS | 53874-66-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3-Phenoxybenzyl Chloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C13 H11 Cl O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Benzene, 1-(chloromethyl)-3-phenoxy-, 1-Chloromethyl-3-phenoxybenzene, 3-Phenoxybenzyl chloride, 3-Phenoxyphenylmethyl chloride, m-Phenoxybenzyl chloride, 3-Phenoxy-alpha-chlorotoluene, alpha-Chloro-m-tolyl phenyl ether, Permethrin Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H11ClO/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2 |
| SMILES | ClCc1cccc(Oc2ccccc2)c1 |
| Nom IUPAC | 1-(chlorométhyl)-3-phénoxybenzène |
| Afficher plus |