Learn More
3-Phénoxytoluène, Mikromol™
Code produit 30052492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052492 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052492 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3154.04
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-Phénoxytoluène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenoxytoluene
CAS 3586-14-9
Noms d’analytes ou de composants 3-Phenoxytoluene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H12 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzene, 1-methyl-3-phenoxy-, Ether, phenyl m-tolyl (6CI,7CI,8CI), 1-Methyl-3-phenoxybenzene, 3-Methyldiphenyl ether, 3-Methylphenyl phenyl ether, 3-Phenoxytoluene, Phenyl m-tolyl ether, m-Methylphenyl phenyl ether, m-Phenoxytoluene, Permethrin Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C13H12O/c1-11-6-5-9-13(10-11)14-12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3
SMILES Cc1cccc(Oc2ccccc2)c1
Nom IUPAC 1-méthyl-3-phénoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 184.23
Quantité 100 mg
Poids de la formule 184,0888 g/mol