Learn More
3-phényl-5-pipérazino-1,2,4-thiadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10563192
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 10563192
Marque: Thermo Scientific Maybridge HAN00371CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 306935-14-8
Formule moléculaire C12H14N4S
Poids moléculaire (g/mol) 246.332
Numéro MDL MFCD00115115
Clé InChI UMFMHSLRNJBGKO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2777760
Nom IUPAC 3-phényl-5-pipérazine-1-yl-1,2,4-thiadiazole
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC(=NS2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenyl-5-piperazino-1, 2, 4-thiadiazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 3-phenyl-5-piperazino-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl piperazine, 3-phenyl-5-piperazin-1-yl-1,2,4-thiadiazole, piperazine, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl, maybridge1_003948, 3-phenyl-5-piperazinyl-1,2,4-thiadiazole, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl piperazin, 1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl-piperazine, 1-3-phenyl-1,2,4 thiadiazol-5-yl-piperazine, piperazine,1-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl
Poids de la formule 246.34
Pourcentage de pureté 97%