Learn More
Chlorhydrate de 3-phényl-N,N-bis(3-phénylpropyl)propan-1-amine, Mikromol™
Code produit 30052059
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052059 25 mg 25mg
30050480 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052059 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0454.060025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de 3-phényl-N,N-bis(3-phénylpropyl)propan-1-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amine Hydrochloride
CAS 878784-75-9
Noms d’analytes ou de composants 3-Phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C27 H33 N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Alverine Citrate Imp. E (EP), Alverine Imp. E (EP), 3-Phenyl-N,N-bis(3-phenylpropyl)propan-1-amine Hydrochloride, Alverine Citrate Imp. E (EP) as Hydrochloride, Alverine Citrate Impurity E as Hydrochloride, Alverine Impurity E as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C27H33N.ClH/c1-4-13-25(14-5-1)19-10-22-28(23-11-20-26-15-6-2-7-16-26)24-12-21-27-17-8-3-9-18-27;/h1-9,13-18H,10-12,19-24H2;1H
SMILES Cl.C(CN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2)Cc3ccccc3
Nom IUPAC 3-fenil-N,N-bis(3-fenilpropil)propan-1-amina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 408.02
Quantité 25 mg
Poids de la formule 407,238 g/mol