Learn More
3-phénylpropionaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10013070 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
Code produit. 10013070
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 104-53-0 | C9H10O | 134.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104-53-0
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00007021
Clé InChI YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl
CID PubChem 7707
Nom IUPAC 3-phénylpropanal
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Phenylpropionaldehyde
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -42°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 224°C to 226°C
Point d’éclair 95°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CH2CHO
Indice de réfraction 1.5200 to 1.525
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in 50% alcohol
Viscosité 2.3 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.