Learn More
3-Pipéridineméthanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336866
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Product Code. 11336866
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L04264.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4606-65-9 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4606-65-9
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.176
Numéro MDL MFCD00005997
Clé InChI VUNPWIPIOOMCPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-piperidinemethanol, 3-hydroxymethyl piperidine, piperidin-3-yl-methanol, 3-hydroxymethylpiperidine, 3-piperidinylmethanol, piperidine-3-methanol, 3-piperidine methanol, 3-piperidylmethanol, 3-piperidinyl methanol, piperidin-3-yl methanol
CID PubChem 107308
Nom IUPAC pipéridine-3-ylméthanol
SMILES C1CC(CNC1)CO
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Piperidinemethanol
Point de fusion 58°C to 62°C
Densité 1.025
Point d’ébullition 236°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.494
Quantité 5 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 103058
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 115.18
Pourcentage de pureté 96%