Learn More
3-Pipéridineméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11926311
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4606-65-9
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.17
Clé InChI VUNPWIPIOOMCPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-piperidinemethanol, 3-hydroxymethyl piperidine, piperidin-3-yl-methanol, 3-hydroxymethylpiperidine, 3-piperidinylmethanol, piperidine-3-methanol, 3-piperidine methanol, 3-piperidylmethanol, 3-piperidinyl methanol, piperidin-3-yl methanol
CID PubChem 107308
Nom IUPAC pipéridine-3-ylméthanol
SMILES C1CC(CNC1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Piperidinemethanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 58.0°C to 62.0°C
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 236.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 21,II,8
Gravité spécifique 1.02
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 115.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Piperidinemethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.