Learn More
Bochem™ Pince pour statif à 3 broches
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (métrique) de la poignée:
de 0 à 120 mm
de 0 à 80 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
- Acier inoxydable
- 3 broches
- Doigts revêtus de silicone
Specifications
Specifications
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Longueur (métrique) | 190 mm |
| Dimensions (métrique) de la poignée | de 0 à 80 mm |
| Jaw Type | 3 broches |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction