Learn More
Bochem™ Pince pour statif à 3 broches
Click to view available options
Dimensions (métrique) de la poignée:
de 0 à 120 mm
de 0 à 80 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Acier inoxydable
- 3 broches
- Doigts revêtus de silicone
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Longueur (métrique) | 190 mm |
| Dimensions (métrique) de la poignée | de 0 à 120 mm |
| Jaw Type | 3 broches |