Learn More
3-pyrroline, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
3-Pyrroline is suitable for use in a study to investigate the core-level binding energies of simple unsaturated organic molecules bonded to the Si(001) surface by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). It may be used in the synthesis of renin inhibitors2 and vasodilators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-pyrroline convient à une utilisation visant l’étude des énergies de liaison au niveau du noyau de molécules organiques non saturées simples liées à la surface de Si(001) par spectroscopie photoélectronique par rayons X (XPS). Il peut être utilisé dans la synthèse d’inhibiteurs de rénine2 et de vasodilatateurs.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri de puissants agents oxydants, de l’air, de l’eau, de l’humidité, des acides, de la chaleur.
La 3-pyrroline convient à une utilisation visant l’étude des énergies de liaison au niveau du noyau de molécules organiques non saturées simples liées à la surface de Si(001) par spectroscopie photoélectronique par rayons X (XPS). Il peut être utilisé dans la synthèse d’inhibiteurs de rénine2 et de vasodilatateurs.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri de puissants agents oxydants, de l’air, de l’eau, de l’humidité, des acides, de la chaleur.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Pyrroline |
Point d’ébullition | 90°C to 91°C |
Point d’éclair | −18°C (0°F) |
Quantité | 250 mg |
Numéro UN | UN2733 |
Beilstein | 103173 |
Merck Index | 14,8017 |
Synonyme | 3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrole, 1h-pyrrole, 2,5-dihydro, unii-n0kyf81sdy, delta 3-pyrroline, .delta.3-pyrroline, n0kyf81sdy, delta3-pyrroline, 2,5-dihydropyrrol, 2,5-dihydro pyrrole |
Poids de la formule | 69.11 |
Pourcentage de pureté | 96% |