Learn More
3-[(Tétrahydrofurane-2-ylméthyl)amino]propanenitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10304532
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
Code produit. 10304532
Marque: Thermo Scientific Maybridge KM09269DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 90322-18-2
Formule moléculaire C8H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 154.21
Numéro MDL MFCD00121811
Clé InChI ZSKZHSOMHSHFDF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-tetrahydrofuran-2-ylmethyl amino propanenitrile, 3-oxolan-2-ylmethyl amino propanenitrile, 3-tetrahydro-2-furanylmethyl amino-propanenitrile, 3-tetrahydrofuran-2-yl methyl amino propanenitrile, 3-oxolan-2-ylmethylamino propanenitrile, 3-oxolan-2-yl methyl amino propanenitrile, 3-tetrahydro-furan-2-ylmethyl-amino-propionitrile, 3-tetrahydrofuran-2-yl ;methyl ;amino ;propanenitrile, propanenitrile,3-tetrahydro-2-furanyl methyl amino
CID PubChem 2779328
Nom IUPAC 3-{[(oxolan-2-yl)methyl]amino}propanenitrile
SMILES N#CCCNCC1CCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[(Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amino]propanenitrile
% min. CAS 97.0
Quantité 1 g
Conditionnement Flacon en verre ambré
Plage de pourcentage du dosage 97%
Poids de la formule 154.21
Pourcentage de pureté 97%